Kluczowe dokumenty
22184-U
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Wybierz wielkość
1 EA
506,00 zł
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
506,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
25 ga (blunt tip)
Właściwości
no dead volume
sample contained in needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 86250
dł. igły
70 mm (2.75 in.)
pojemność
0.5 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)