Merck
20733
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Pozwól nam pomóc
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
22s ga (blunt tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 86200
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
1 μL
Powiązane kategorie
General description
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2073304061832873251