Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 636,00 zł |
Informacje o tej pozycji
636,00 zł
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
25s ga
feature
needle Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80100
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
1 μL
General description
- Rapid injection of minute volumes
- Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
- Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material blunt tip stainless steel needle (point style 3) | material blunt tip stainless steel needle (point style 3) | material bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| feature needle Sample contained in needle (no dead volume) | feature Sample contained in needle (no dead volume) | feature Sample contained in needle (no dead volume) | feature Sample contained in needle (no dead volume) |
| needle L 70 mm (2.75 in.) | needle L 70 mm (2.75 in.) | needle L 70 mm (2.75 in.) | needle L 70 mm (2.75 in.) |
| manufacturer/tradename Hamilton 80100 | manufacturer/tradename Hamilton 88000 | manufacturer/tradename Hamilton 86211 | manufacturer/tradename Hamilton 88511 |
| needle size 25s ga | needle size 24 ga (blunt tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 23 ga (bevel tip) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 379441-5G | 04061832993607 |
| 20731 | 04061832873237 |