Przejdź do
Z330949
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS29/32
Material:
PTFE key, borosilicate glass 3.3
Feature:
graduated: no
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE key, borosilicate glass 3.3
joint
joint: ST/NS29/32
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Bistabil®, Lenz 4.0141.58
funnel capacity
500 mL
plug bore
4.0 mm
Legal Information
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z330965Z330957Z330892
description
funnel capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
description
funnel capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
description
funnel capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
description
funnel capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
material
borosilicate glass 3.3 , PTFE key
material
borosilicate glass 3.3 , PTFE key
material
PTFE key, borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3 , glass key
manufacturer/tradename
Lenz 4.0141.58, Bistabil®
manufacturer/tradename
Lenz 4.0141.73, Bistabil®
manufacturer/tradename
Lenz 4.0141.70, Bistabil®
manufacturer/tradename
Lenz 4.0100.70, Bistabil®
feature
graduated: no
feature
graduated: no
feature
graduated: no
feature
graduated: no
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
plug bore
4.0 mm
plug bore
6.0 mm
plug bore
4.0 mm
plug bore
4.0 mm
funnel capacity
500 mL
funnel capacity
2,000 mL
funnel capacity
1,000 mL
funnel capacity
1,000 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenz® Squibb separating funnel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)