Przejdź do
21365
(−)-Camphor-10-sulfonic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
(1R)-(−)-Camphor-10-sulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.30
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-817-9
Beilstein/REAXYS Number:
2809676
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O
functional group
ketone, sulfonic acid
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-N
Disclaimer
may contain some dark particles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21360C2107219576
description
purum, ≥98.0% (T)
description
purum, ≥98.0% (T)
description
99%
description
97%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
functional group
sulfonic acid, ketone
functional group
ketone, sulfonic acid
functional group
-
functional group
ketone
grade
purum
grade
purum
grade
-
grade
-
optical activity
[α]20/D −21.5±1°, c = 10% in H2O
optical activity
[α]20/D +21.5±1°, c = 10% in H2O
optical activity
[α]20/D +19.9°, c = 2 in H2O
optical activity
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)