Przejdź do
10445
Anisaldehyde dimethyl acetal
≥98.5% (GC)
Synonim(y):
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, α,α,4-Trimethoxytoluene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
588,00 zł
441,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-577-4
Beilstein/REAXYS Number:
2048930
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
441,00 zł
Cena katalogowa588,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.505
bp
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
density
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
acetal, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(OC)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H14O3/c1-11-9-6-4-8(5-7-9)10(12-2)13-3/h4-7,10H,1-3H3
InChI key
NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
General description
Anisaldehyde dimethyl acetal is a clear, colorless to light yellow liquid. The flash point for anisaldehyde dimethyl acetal is 114.0°C. It undergoes allylation reactions with allyltrimethylsilane catalysed by Iron(III) chloride. Anisaldehyde dimethyl acetal undergoes ytterbium-catalyzed tandem carboalkoxylation/Friedel–Crafts reaction with 1-phenylbenzylidenecyclopropane to yield 1-(p-anisyl)-2-(2-methoxyethyl)-3-phenylindene.
Application
Anisaldehyde dimethyl acetal was used in the synthesis of lipid A mimic precursor. It was also used in the synthesis of 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-3-((4R)-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxane-4-carboxamido)propanoate.
Other Notes
Protecting group reagent for diols, used e.g. in carbohydrate chemistry; the acetal protection can be selectively cleaved under mild conditions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10906381438320102
description
≥98.5% (GC)
description
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
description
95%
description
ReagentPlus®, ≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
95%
assay
≥99%
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: slightly soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
bp
87-89 °C/18 mmHg (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.08 g/mL (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)