Merck
18838
Sigma-Aldrich
α-Bulnesene
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
klasa czystości
technical
Próba
≥85% (GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −1±0.5°, c = 1% in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]1CCC2=C(C)CC[C@H](C[C@@H]12)C(C)=C
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)