Przejdź do
I3766
Isoliquiritigenin
powder
Synonim(y):
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4,2′,4′-Trihydroxychalcone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.25
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1914296
Form:
powder
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
yellow to orange
solubility
H2O: <0.1 mg/mL, methanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
InChI key
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Gene Information
rat ... Alox5(25290)
General description
Isoliquiritigenin is an aromatic ketone and belongs to the chalcone group of compound. It is derived from licorice and is a component in medicine and food.
Application
Isoliquiritigenin has been used:
  • as a bone morphogenetic protein (BMP) agonist in zebrafish embryos
  • as a guanylyl cyclase activator in zebrafish embryos
  • to test its antitumor and antiviral effects against Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma
Biochem/physiol Actions
Isoliquiritigenin is a soluble guanylyl cyclase activator and possesses antitumor activity. It also possesses antioxidant, antiplatelet and estrogenic properties.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Photosensitive, hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38986SML0361PHL89544
description
powder
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: <0.1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
-
color
yellow to orange
color
-
color
faintly yellow to dark yellow
color
-
Gene Information
rat ... Alox5(25290)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoliquiritigenin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)