Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
Beilstein/REAXYS Number:
2085196
Assay:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −50.5±1°, neat
refractive index
n
bp
95 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C3=C1CC[C@H]3C)C2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h9-10,12,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,12-,14-/m1/s1
InChI key
NUQDPKOFUKFKFD-BGOOENEXSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?