Merck
138126
Sigma-Aldrich
Methyl vanillate
99%
Synonim(y):
Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
Wybierz wielkość
25 G
531,00 zł
100 G
1810,00 zł
531,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
531,00 zł
100 G
1810,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
531,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
285-287 °C (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3
Klucz InChI
BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl vanillate is a volatile compound present in cloudberries (Rubus Chamaemorus.)[1].
Zastosowanie
Methyl vanillate was used to investigate the volatile compounds of heather honeys from Calluna vulgaris and Erica arborea[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Pyysalo et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 163(1), 25-30 (1977-01-01)
The qualitative and quantitative differences between the volatiles of fresh and heated cloudberries have been evaluated and the significance of the differences calculated. 14 new cloudberry volatiles have been identified, including vanillin, methyl vanillate, acetovanillone and 3,5-dihydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one. During the heating
Revecca Theodori et al.
Journal of natural products, 69(4), 662-664 (2006-04-29)
Three linear sesquiterpene lactones, anthecotulide (1), hydroxyanthecotulide (2), and acetoxyanthecotulide (3), were isolated from the aerial parts of Anthemis auriculata. Five known flavonoids, taraxa-20(30)en-3beta-ol (4), and methyl vanillate (5) were also isolated. The structures and the relative configuration of the
Yuping Liu et al.
Food chemistry, 319, 126564-126564 (2020-03-13)
Zanthoxylum armatum DC Prodr. pericarp (ZAP) is an important spice because of its unique odor and taste. ZAP oil was obtained by supercritical carbon dioxide extraction. To characterize potent odorants in ZAP oil, volatiles were isolated by headspace solid-phase microextraction
Floral origin markers of heather honeys: Erica arborea and Calluna vulgaris.
Guyot C, et al.
Food Chemistry, 64(1), 3-11 (1999)
Delphine Lamoral-Theys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(11), 3823-3833 (2010-05-15)
A series of 33 novel divanillates and trivanillates were synthesized and found to possess promising cytostatic rather than cytotoxic properties. Several compounds under study decreased by >50% the activity of Aurora A, B, and C, and WEE1 kinase activity at