Kluczowe dokumenty
16658
X-GalNAc
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Synonim(y):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide, X-Galactosaminide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
sterylność
non-sterile
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
powder
mp
≥220 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
przydatność
suitable for β-galactosidase test
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Klucz InChI
SUWPNTKTZYIFQT-LMXXTMHSSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Zasada
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)