Merck
14132
Supelco
Isopentylamine
analytical standard
Synonim(y):
1-Amino-3-methylbutane, Isoamylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.16
Beilstein:
1209230
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407-1.409
n20/D 1.408 (lit.)
tw
95-97 °C (lit.)
mp
-83 °C
gęstość
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Klucz InChI
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Notou et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 272-276 (2014-07-06)
A novel zone-fluidics/high pressure liquid chromatographic (ZF-HPLC) method is described for the simultaneous determination of six biogenic monoamines, in the presence of hexylamine as internal standard. Automated on-line derivatization of the analytes with naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde/cyanide ions was performed using the ZF