Przejdź do
330736
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
273,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
746,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10355
273,00 zł
Cena katalogowa364,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
118 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)[C@H]2C3OC(C=C3)[C@@H]12
InChI
1S/C8H6O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h1-6H/t3-,4+,5-,6+
InChI key
QQYNRBAAQFZCLF-FBXFSONDSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T14001136891381128
description
-
description
95%
description
95%
description
97%
mp
118 °C (dec.) (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
mp
97-103 °C (lit.)
mp
218-221 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
flakes
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)