Kluczowe dokumenty
13478
Sodium thiocyanate
≥97.5% (calc. to the dried substance)
Synonim(y):
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.5% (calc. to the dried substance)
zanieczyszczenia
≤0.002% heavy metals (as Pb)
strata
≤2% loss on drying, 105 °C
mp
287 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
ślady kationów
As: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?