Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 761,00 zł 570,75 zł |
Informacje o tej pozycji
301,00 zł
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
solid
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
5.5-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, iodate (IO3-): ≤5 mg/kg, nitrite (NO2-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤20 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 328 nm in H2O at 1 M
SMILES string
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.0% (T) | description BioXtra, ≥99.0% | description BioXtra, ≥99.0% | description ReagentPlus®, ≥99.0% |
| form solid | form - | form - | form powder or crystals |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| mp 306 °C (dec.) (lit.) | mp 306 °C (dec.) (lit.) | mp 306 °C (dec.) (lit.) | mp 306 °C (dec.) (lit.) |
| form solid | form - | form - | form powder or crystals |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| mp 306 °C (dec.) (lit.) | mp 306 °C (dec.) (lit.) | mp 306 °C (dec.) (lit.) | mp 306 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium nitrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?