Merck
71513
Sigma-Aldrich
Sodium dimethyldithiocarbamate solution
~40% in H2O
Synonim(y):
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
Wybierz wielkość
1 L
193,00 zł
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
193,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCSSNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.21
Beilstein:
3569024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
~40% in H2O
grupa funkcyjna
amine
dithiocarbamate
ciąg SMILES
CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na/c1-4(2)3(5)6;/h1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VMSRVIHUFHQIAL-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)