Merck
12926
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) oxide
purum, ≥70% Co basis, black
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥70% Co basis
Postać
powder
kolor
black
ślady kationów
Fe: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤3000 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
ciąg SMILES
O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/2Co.3O
Klucz InChI
UPWOEMHINGJHOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wet oxidation of oxygen-and nitrogen-containing organic compounds catalyzed by cobalt (III) oxide.
Ito MM, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(7), 894-899 (1989)
Kinetics and reaction stoichiometry in the reductive dissolution of manganese (IV) dioxide and Co (III) oxide by hydroquinone.
Stone AT and Ulrich H-J.
Journal of Colloid and Interface Science, 132(2), 509-522 (1989)