12125
Benzidine dihydrochloride
for experimental carcinogenesis, ≥99.0%
Synonim(y):
4,4′-Diaminobiphenyl dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for experimental carcinogenesis
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Postać
solid
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
mp
≥300 °C
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H
Klucz InChI
RUAXWVDEYJEWRY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.