Przejdź do
B3383
Benzidine dihydrochloride
≥99% (titration)
Synonim(y):
4,4′-Diaminobiphenyl dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.16
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-519-6
Beilstein/REAXYS Number:
3914846
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
powder
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(cc1)-c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H12N2.2ClH/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10;;/h1-8H,13-14H2;2*1H
InChI key
RUAXWVDEYJEWRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzidine (4,4′-Diaminobiphenyl) is an environmental genotoxin that posses increased risks of cancer to exposed people. Benzidine may be used as a reference material in procedures that analyze for benzidine. Benzidine can be used in studies on its mechanisms of genotoxicity.
Biochem/physiol Actions
Tumor initiator in mammary glands of experimental animal.[1]
Disclaimer
Cancer suspect agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B3503SML359331614
Benzidine analytical standard
Supelco
31614
Benzidine
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzidine dihydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
531-85-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)