Merck
11260
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid hemimagnesium salt dihydrate
≥97.0% (KT)
Synonim(y):
L-Aspartic acid magnesium salt, Magnesium L-aspartate
Wybierz wielkość
100 G
641,00 zł
500 G
2350,00 zł
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
641,00 zł
500 G
2350,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.53
Beilstein:
5178578
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
product name
L-Aspartic acid hemimagnesium salt dihydrate, ≥97.0% (KT)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (KT)
Postać
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D +20±1°, c = 8% in 6 M HCl
kolor
white to faint beige
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
[Mg++].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O.N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
Klucz InChI
RXMQCXCANMAVIO-CEOVSRFSSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Przemyslaw Swiatkowski et al.
Biochemical and biophysical research communications, 433(3), 354-357 (2013-03-21)
In the pharynx of Caenorhabditis elegans, the accessory subunit MPS-4, homolog to human KCNE1, forms a complex with K(+) channel EXP-2 that terminates the action potential. An aspartate residue critical for KCNE1 function, asp76, is conserved in MPS-4 (asp74). Here
Yusuke Takatsuru et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(11), 4683-4692 (2013-03-15)
After ischemic stroke, the corresponding area contralateral to the lesion may partly compensate for the loss of function. We previously reported the remodeling of neuronal circuits in the contralateral somatosensory cortex (SSC) during the first week after infarction for processing
Ellen W Moomaw et al.
PloS one, 8(3), e57933-e57933 (2013-03-08)
Ceriporiopsis subvermispora oxalate oxidase (CsOxOx) is the first bicupin enzyme identified that catalyzes manganese-dependent oxidation of oxalate. In previous work, we have shown that the dominant contribution to catalysis comes from the monoprotonated form of oxalate binding to a form
Laureano de la Vega et al.
Nucleic acids research, 41(11), 5731-5745 (2013-04-27)
Differentiation of skeletal muscle cells is accompanied by drastic changes in gene expression programs that depend on activation and repression of genes at defined time points. Here we identify the serine/threonine kinase homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) as a corepressor
Ping Li et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 69(Pt 3), 324-327 (2013-03-23)
The casein kinase 2 interacting protein-1 (CKIP-1) is involved in many cellular functions, including apoptosis, signalling pathways, cell growth, cytoskeleton and bone formation. Its N-terminal pleckstrin homology (PH) domain is thought to play an important role in membrane localization and