Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
230,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +95°, c = 5 in H2O
mp
166 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
InChI key
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥90% (T) |
| assay 99% | assay - | assay - | assay ≥90% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - | form powder |
| mp 166 °C (dec.) (lit.) | mp 166 °C (dec.) (lit.) | mp 166 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| optical activity [α]20/D +95°, c = 5 in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
300.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?