Merck
108308
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-o-toluidine
97%
Synonim(y):
2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-aminotoluene, N-Ethyl-2-methylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
97%
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
tw
218 °C (lit.)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCNc1ccccc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Ethyl-o-toluidine (2-(Ethylamino)toluene) is a stain used for proteomics research.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ingrid Miller et al.
Proteomics, 6(20), 5385-5408 (2006-09-23)
This review recollects literature data on sensitivity and dynamic range for the most commonly used colorimetric and fluorescent dyes for general protein staining, and summarizes procedures for the most common PTM-specific detection methods. It also compiles some important points to