Kluczowe dokumenty
8.43602
Sigma-Aldrich
N-etylo-o-toluidyna
for synthesis
Synonim(y):
N-Ethyl-o-toluidine
Wybierz wielkość
100 ML
298,00 zł
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
298,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
202-354-3
NACRES:
NA.22
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ciśnienie pary
1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
temp. samozapłonu
445 °C
siła działania
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.2-5.9 % (v/v)
bp
217 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
temp. przejścia
flash point 88 °C
rozpuszczalność
1 g/L
gęstość
0.95 g/mL
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(CC)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.951
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup