Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-475-9
Beilstein/REAXYS Number:
1239924
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
bp
238 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
functional group
chloro, nitro
SMILES string
Cc1c(Cl)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?