Merck
08416
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyloxazolidine-2-thione
≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
mp
63-67 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
S=C1N[C@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NOS/c13-10-11-9(7-12-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,13)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
WJSUXYCBZFLXIK-VIFPVBQESA-N
Zastosowanie
Wysoce selektywny i wydajny chiralny środek pomocniczy, który można bezpośrednio zredukować do odpowiadającego mu aldehydu i chiralnego środka pomocniczego poprzez redukcyjne rozszczepienie wodorkiem diizobutyloaluminium.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M T Crimmins et al.
Organic letters, 2(6), 775-777 (2001-02-07)
[formula: see text] Asymmetric aldol additions using chlorotitanium enolates of thiazolidinethione propionates proceed with high diastereoselectivity for the "Evans" or "non-Evans" syn product depending on the nature and amount of the base used. With (-)-sparteine as the base, selectivities of
Velazquez. F.; Olivo, H. F.
Current Organic Chemistry, 6, 303-303 (2002)