Merck
402451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
Wybierz wielkość
1 G
167,50 zł
5 G
410,00 zł
167,50 zł
Cena katalogowa335,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
167,50 zł
5 G
410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
Beilstein:
4308995
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
167,50 zł
Cena katalogowa335,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D −48°, c = 2 in chloroform
mp
131-133 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
O=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Used for α-amino acid synthesis[1] and the preparation of β-lactam antibiotics.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 40, 1077-1077 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5385-5385 (1991)