Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1980,00 zł
Quality Segment
ligand
BOX
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +364°, c = 1 in chloroform
manufacturer/tradename
ECACC
mp
146-148 °C (lit.)
functional group
ether, nitrile, phenyl
SMILES string
N#C\C(=C1\N[C@H](CO1)c2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H17N3O2/c21-11-16(19-22-17(12-24-19)14-7-3-1-4-8-14)20-23-18(13-25-20)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,17-18,22H,12-13H2/b19-16-/t17-,18-/m1/s1
InChI key
QVVGSAYHUSBCQV-SRKGJJLTSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group ether, phenyl, nitrile | functional group ether, phosphine | functional group phosphine, ether | functional group ether, phenyl |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D +364°, c = 1 in chloroform | optical activity - | optical activity [α]22/D -57.0°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol |
| mp 146-148 °C (lit.) | mp 124-128 °C | mp 111-116 °C | mp 129-132 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(4S)-(+)-Phenyl-α-[(4S)-phenyloxazolidin-2-ylidene]-2-oxazoline-2-acetonitrile 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/117/759/d4e6e882-8577-4dcf-84fe-506633ae811a/640/d4e6e882-8577-4dcf-84fe-506633ae811a.png)
![(4S)-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-oxazole 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/107/824/762d9981-a585-4c92-862b-4c9fef6e2fc1/640/762d9981-a585-4c92-862b-4c9fef6e2fc1.png)
![(S)-4-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-2-oxazoline 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/305/738/18b6aec6-fcf7-4a6d-a8ac-134c41bee9d2/640/18b6aec6-fcf7-4a6d-a8ac-134c41bee9d2.png)
![2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline] 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/139/783/42da3c77-52af-401b-8525-35d96415e284/640/42da3c77-52af-401b-8525-35d96415e284.png)