07429
Diethyl succinate
analytical standard
Synonim(y):
Butanedioic acid, diethyl ester, Ethyl succinate, Succinic acid, diethyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
6 (vs air)
Próba
≥99.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
tw
218 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?