Przejdź do
06595
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate
analytical standard
Synonim(y):
AICAR monophosphate, N1-(β-D-5′-Phosphoribofuranosyl)-5-aminoimidazole-4-carboxamide, NSC 283955, NSC 292227, ZMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N4O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.21
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
221-212-1
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -69.0±3.0°, c = 0.1 in sodium bicarbonate
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
NOTGFIUVDGNKRI-UUOKFMHZSA-N
General description
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR monophosphate) is an intermediate metabolite in the purine de novo synthesis pathway and a potent activator of the human AMP-activated protein kinase (AMPK) activity in vitro. It can play an important regulatory role.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1393A9501U6375
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hans P M M Lauritzen et al.
Diabetes, 62(9), 3081-3092 (2013-06-14)
Recent studies suggest that interleukin 6 (IL-6) is released from contracting skeletal muscles; however, the cellular origin, secretion kinetics, and signaling mechanisms regulating IL-6 secretion are unknown. To address these questions, we developed imaging methodology to study IL-6 in fixed
Hiroyasu Hatakeyama et al.
Molecular biology of the cell, 24(6), 809-817 (2013-01-18)
Tbc1d1 is key to skeletal muscle GLUT4 regulation. By using GLUT4 nanometry combined with a cell-based reconstitution model, we uncover a shift in the regulatory mode of Tbc1d1 by showing that Tbc1d1 temporally acquires insulin responsiveness, which triggers GLUT4 trafficking
Melissa M Thomas et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(5), 2098-2107 (2014-02-14)
AMP-activated protein kinase (AMPK) is a master regulator of metabolism. While muscle-specific AMPK β1β2 double-knockout (β1β2M-KO) mice display alterations in metabolic and mitochondrial capacity, their severe exercise intolerance suggested a secondary contributor to the observed phenotype. We find that tibialis
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
859990-1G04061826664964
859990-5G04061833315248
06595-25MG04061834260325