B12
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat nerve
opakowanie
tube of 5 μg 85042303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85042303-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Glial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Tkanka glejowa szczurzej tkanki nerwowej
Opis linii komórkowej
Linia komórek nowotworowych indukowana nitrozomocznikiem etylu. Komórki glejowe są przydatne w badaniach dystrybucji syntezy neuroprzekaźników i antygenów specyficznych dla mózgu wśród nerwów i gleju.
Zastosowanie
Badania neurobiologiczne
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 5% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:3, tj. wysiać 4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)