Merck
23-056-M
XIAP, aktywny
Synonim(y):
Baculoviral IAP repeat-containing protein 4 (BIRC4), IAP-like protein, Inhibitor of apoptosis protein 3 (API3)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
General description
X-linked inhibitor of apoptosis (XIAP) jest jednym z grupy białek wewnątrzkomórkowych, które, jak wykazano, działają jako endogenne inhibitory kaspaz, enzymatycznych efektorów apoptozy. XIAP posiada C-końcową domenę RING, która działa jako ligaza ubikwityny E3 i jest w stanie ubikwitynować różne substraty, wpływając w ten sposób na szeroki zakres aktywności komórkowych poza supresją apoptozy. Istnieją dowody na to, że XIAP odgrywa znaczącą rolę w podziale komórek, morfogenezie, homeostazie metali ciężkich, aktywacji NF-kB i sygnalizacji kinaz MAP. Wykazano, że ekspresja XIAP jest podwyższona w kilku nowotworach złośliwych i dlatego jest uważana za obiecujący cel w terapiach przeciwnowotworowych.
Application
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Physical form
Purified using glutathione sepharose, followed by gel filtration
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c