Kluczowe dokumenty
05576
Supelco
Trifluorek boru - etanol
~10% in ethanol (~1.3 M), LiChropur, for GC derivatization
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Poziom jakości
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
stężenie
~10% in ethanol (~1.3 M)
metody
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
0.852 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)