Informacje o tej pozycji
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
product line
LiChropur™
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
concentration
~10% (~1.3 M)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.86 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron trifluoride-methanol solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?