Przejdź do
10951
Araldite® M
suitable for (use as an embedding medium)
Araldite® M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
41116121
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
viscous liquid
Quality Segment
impurities
dibutyl phthalate
color
light yellow
refractive index
n/D 1.555-1.570
suitability
suitable for (use as an embedding medium)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Araldite® is an epoxy resin commonly used for embedding. It is basically free from polymerization damage and the plastic does not sublime in the microscope, hence providing continual support and preservation of fine detail. It is composed of araldite M or CY 212, dodecenyl succinic anhydride, dibutyl phthalate and 2,4,6-tridimethylamine methyl phenol.
Application
Araldite® M was used with propylene oxide in a ratio of 1:1 in the preparation of ultra-thin sections of rat liver to examine the hepatotoxicity induced by anti-oxidant food additive like butylated hydroxytoluene using an electron microscope.
Legal Information
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
45347143626531677
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
suitability
suitable for (use as an embedding medium)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
viscous liquid
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n/D 1.555-1.570
refractive index
n20/D 1.506 (lit.), n20/D 1.507
refractive index
n20/D 1.5305 (lit.)
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-74-2
CAS No.
84-74-2
CAS No.
84-74-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review