Kluczowe dokumenty
04616
Hydrochloric acid concentrate, 0.01N
Dissolution Media Concentrate, Dilute to 6L to conform to USP & EP
Synonim(y):
Hydrochloric acid solution, Hydrogen chloride solution
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
190 mmHg ( 25 °C)
jakość
Dilute to 6L to conform to USP & EP
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
0.00990-0.01010 N (after dilution)
bp
100 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1. Prepare a clean, dry mixing vessel of a suitable size, 6L, 10L or 25L.
2. Add purified water to approximately one third of the required volume i.e. 2L, 3L or 8L.
3. Carefully pour the entire contents of the bottle of concentrate into the vessel.
4. Rinse the bottle with purified water and add rinsing′s to the mixing vessel.
5. Add purified water to the required volume.
6. Mix thoroughly.
7. Measure the pH and proceed if within specification.
8. Adjust pH if necessary.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)