Merck
03790
Sigma-Aldrich
L-β-Homotryptophan hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(S)-3-Amino-4-(3-indolyl)butyric acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
powder
kolor
violet
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c13-9(6-12(15)16)5-8-7-14-11-4-2-1-3-10(8)11;/h1-4,7,9,14H,5-6,13H2,(H,15,16);1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
XALSUNLRNHITKL-FVGYRXGTSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.