Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 981,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4200,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
981,00 zł
Nazwa produktu
Adenosine 3′-monophosphate sodium salt, from yeast
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(CO)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;
InChI key
SHIVFKVYHYZMPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast | biological source yeast | biological source yeast | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥93% |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow | solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?