Merck
03769
Sigma-Aldrich
L-β-Homophenylalanine hydrochloride
≥98.0%
Synonim(y):
(S)-3-Amino-4-phenylbutyric acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.68
Beilstein:
8083915
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white to faint beige
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
MQTMGKGSJOPWJW-FVGYRXGTSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)