Przejdź do
690791
α-Methyl-D-phenylalanine
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
α-Me-D-Phe-OH, (R)-(+)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5254151
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical purity
ee: ≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@](N)(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-10(11,9(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,11H2,1H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
InChI key
HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)