Przejdź do
03709
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt trihydrate
BioUltra
Synonim(y):
Trisodium ethylenediaminetetraacetate trihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N2Na3O8 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.23
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3858591
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Level
assay
98.5-101.5%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
7.0-8.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤1.5, λ: 280 nm Amax: ≤0.1
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.3H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;3*1H2/q;3*+1;;;/p-3
InChI key
FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt trihydrate can be used to study chelators, biochemicals and reagents. Trisodium ethylenediaminetetraacetate trihydrate (EDTA) has been tested for possible carcinogenicity and no compound-related signs of clinical toxicity have been noted.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
036771.0845403685
assay
98.5-101.5%
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
≥97.0% (KT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
pH
7.0-8.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
100 g/L
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
National Cancer Institute carcinogenesis technical report series, 11, 1-88 (1977-01-01)
A bioassay of the chelating agent, trisodium ethylenediaminetetraacetate trihydrate (Na3EDTA.3H2O), for possible carcinogenicity was conducted by administering the test material in feed to Fischer 344 rats and B6C3F1 mice. The chemical was administered to 50 males and 50 females of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
246883-1G04061825584041
03709-500G04061838627629