The 10X Stripping Buffer is 1 M Glycine, pH 2.5. To prepare a 1X concentration buffer, dilute the 10X buffer 10-fold with water. Please see technical bulletin of SEP130 for more information.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106500
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
2-8°C
Quality Segment
General description
Seppro™ stripping buffer is a glycine-based buffer (pH 2.25-2.45) recommended for use with Seppro™ reagents and columns.
Application
Legal Information
Seppro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of this buffer ? should we need to dilute the buffer or use it directly? If diluted then it would be in what?