Merck
03669
Sigma-Aldrich
L-β-Homoisoleucine hydrochloride
≥98.0%
Synonim(y):
(3R,4S)-3-Amino-4-methylhexanoic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-5(2)6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m0./s1
Klucz InChI
RWKVKXFASXUCRV-RIHPBJNCSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)