Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.26
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amide
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@H](CCC(=O)N)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/p-1/t6-/m1/s1
InChI key
VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-M
General description
Standardowy budulec do wprowadzania reszt aminokwasowych D-glutaminy przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
href="https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/boc-resin-cleavage">Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol): +2.0 - +4.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol): +2.0 - +4.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-13-0037
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-D-Gln-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8531000025 | 04027269100124 |