Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 376,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
8-Hydroxy-2′-deoxyguanosine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(NC(N2C3CC(O)C(CO)O3)=O)=C2NC(N)=N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-9-13-7-6(8(18)14-9)12-10(19)15(7)5-1-3(17)4(2-16)20-5/h3-5,16-17H,1-2H2,(H,12,19)(H3,11,13,14,18)
InChI key
HCAJQHYUCKICQH-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Hydroxy-2′-deoxyguanosine has been used:
- as a standard to analyse the oxidative DNA damage in the placenta of normal and abnormal pregnancies by electrochemical detection
- as a standard for high performance liquid chromatography (HPLC) with electrochemical detection (ECD) measurement
- as a standard for HPLC and as a urinary marker of oxidative stress in order to assess the potential antioxidant activity of green coffee bean extract (GCBE) in vivo
- as a standard for LC/MS/MS analysis
Biochem/physiol Actions
A marker compound typically indicative of DNA damage associated with mutagenesis and carcinogenesis
The levels of 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine helps in evaluating oxidative stress and DNA damage in individuals suffering from laryngeal cancer. Hence it serves as a major biomarker of DNA damage, induced by reactive oxygen species (ROS).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥98% (HPLC) | description Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP. | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?