Merck
PHR1509
Supelco
Epinephrine Bitartrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(−)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, L-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol D-hydrogen bitartrate salt, L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate, L-Epinephrine D-hydrogentartrate
Wybierz wielkość
500 MG
696,00 zł
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
696,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 3
traceable to Ph. Eur. A0300000
traceable to USP 1237000
rodzina API
epinephrine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
Klucz InChI
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Epinefryna należy do klasy leków określanych jako katecholaminy, które wywierają swoje działanie zarówno na receptory alfa, jak i beta-adrenergiczne, wykorzystując system drugiego przekaźnika związany z białkiem G.[1]
Zastosowanie
Dwuwinian epinefryny może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii.[2][3][4]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Adrenergic receptor agonist.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0282 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of catecholamines by flow-injection analysis and high-performance liquid chromatography with chemiluminescence detection
Nalewajko E, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(5), 1673-1681 (2007)
A reversed-phase high performance liquid chromatographic method for determination of Epinephrine in pharmaceutical formulation
Mishra AK, et al
Archives of Applied Science Research, 2, 251-256 (2010)
Epinephrine
StatPearls [Internet] (2019)
Quantitative high-pressure liquid chromatographic determination of epinephrine in pharmaceutical formulations
Fu CC and Sibley MJ
Journal of Pharmaceutical Sciences, 66(3), 425-426 (1977)
George Karkoulias et al.
Cellular signalling, 66, 109446-109446 (2019-11-05)
Many aspects of neuronal development, such as neuronal survival and differentiation, are regulated by the transcription factor cAMP-response element-binding protein (CREB). We have previously reported that α2-adrenergic receptors (ARs), members of the G protein-coupled receptor (GPCR) superfamily, induce neuronal differentiation