Merck
0120635
Millipore
Maksymalny odzysk Rozcieńczalnik w workach
suitable for microbiology
Synonim(y):
MRD
Wybierz wielkość
4 X 3 L
304,00 zł
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 X 3 L
304,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41171610
NACRES:
NA.74
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Poziom jakości
skład
sodium chloride, 8.5 g/L
tryptone, 1.0 g/L
pH
7.0±0.2
Zastosowanie
microbiology
Opis ogólny
Środek ten można dostosować i/lub uzupełnić zgodnie z wymaganymi kryteriami wydajności.
Zastosowanie
Maximum Recovery Diluent (MDR) to rozcieńczalnik do przygotowywania zawiesin podstawowych i rozcieńczeń. Jest to ochronna i izotoniczna pożywka stosowana do maksymalnego odzyskiwania mikroorganizmów z różnych źródeł. Niskie stężenie peptonu nie powoduje namnażania się organizmów w ciągu 1-2 godzin od rozcieńczenia próbki.
MDR, zwany również bulionem solnym Tryptone, jest zgodny z normami ISO 6887-1 do 5 dotyczącymi przygotowywania i rozcieńczania zawiesin podstawowych z większości produktów spożywczych.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)