Przejdź do
07233
Rozcieńczalnik o maksymalnym odzysku
NutriSelect® Plus, according to ISO 6887-1:2017, ISO 8199:2018, powder, for bacteria, pack of 500 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
Rozcieńczalnik soli fizjologicznej z peptonem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171607
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
ISO 8199:2018, according to ISO 6887-1:2017
Form:
powder
Suitability:
bacteria (general purpose media)
Application(s):
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation, microbiology
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
ISO 8199:2018, according to ISO 6887-1:2017
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
peptic digest of animal tissue, 1.0 g/L , sodium chloride, 8.5 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation, microbiology
suitability
bacteria (general purpose media)
General description
Maximum Recovery Diluent jest rozcieńczalnikiem izotonicznym. Łączy w sobie ochronne działanie treści pokarmowej tkanek zwierzęcych z równowagą osmotyczną soli fizjologicznej. Niskie stężenie treści pokarmowej tkanek zwierzęcych pomaga utrzymać organizmy przez 1-2 godziny bez namnażania. Właściwości izotoniczne zapewniają odzyskiwanie organizmów z różnych próbek. W wodzie destylowanej lub zawiesinach wodnych śmiertelność byłaby wyższa ze względu na organizmy zranione podśmiertnie.
Application
Maximum Recovery Diluent to ochronna i izotoniczna pożywka stosowana do maksymalnego odzyskiwania mikroorganizmów z różnych źródeł. Niskie stężenie peptonu nie powoduje namnażania się organizmów w ciągu 1-2 godzin od rozcieńczenia próbki.
Preparation Note
Zawiesić 9,5 g w 1000 ml oczyszczonej wody. W razie potrzeby podgrzać do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0120635431731.46327
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation, microbiology
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
form
powder
form
-
form
tablet
form
liquid (ready-to-use)
agency
ISO 8199:2018, according to ISO 6887-1:2017
agency
-
agency
according to ISO 6887-1:2017, according to ISO 6887-2:2017, according to ISO 6887-3:2017, according to ISO 6887-4:2017, according to ISO 6887-5:2017
agency
-
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and application of an in vitro methodology to determine the transit tolerance of potentially probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium species in the upper human gastrointestinal tract
W.P. Charteris
Journal of Applied Microbiology, 84.5 , 759-768 (1998)
J.W. Patterson, J.A. Cassells
The Journal of Applied Bacteriology, 26, 493-493 (1963)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07233-2.5KG-F04061838647795
07233-500G-F04061838647801