Przejdź do
1.46809
Rozcieńczalnik o maksymalnym odzysku
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, Yellow screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonim(y):
MRD, Rozcieńczalnik soli fizjologicznej z peptonem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Usually ships within 10 - 12 weeks
268,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106214
Bottle capacity:
500 mL
Bottle filling volume:
500 mL
Feature:
closure type Yellow screw cap with 3 loci
268,00 zł
Usually ships within 10 - 12 weeks
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass bottle
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 20-25°C)
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
liquid
shelf life
270 days
feature
closure type Yellow screw cap with 3 loci
composition
NaCl, 8.5 g , Peptone, 1 g
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
500 mL
pH range
6.8-7.2
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Rozcieńczalnik Maximum Recovery Diluent (MRD) został zaprojektowany ze zrównoważoną siłą izotoniczną, aby zapewnić najwyższy odzysk mikroorganizmów z różnych źródeł. Połączony efekt ochronny peptonu w rozcieńczalniku ze wsparciem osmotycznym soli fizjologicznej zapewnia maksymalny odzysk mikroorganizmów z badanej próbki.
Application
Rozcieńczalnik maksymalnego odzysku (MRD) służy do odzyskiwania maksymalnej ilości drobnoustrojów z badanych próbek.
Features and Benefits
Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane w celu spełnienia wymagań farmakopei. Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Analysis Note
Przygotowany rozcieńczalnik jest klarowny i bezbarwny.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & Conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.46327072330120635
suitability
nonselective for
suitability
-
suitability
bacteria (general purpose media)
suitability
-
packaging
pack of 6 bottles
packaging
single packed of (9 ml in 17 ml tube with blue cap (100 tubes per box)), tube of
packaging
pack of 500 g
packaging
-
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation, microbiology
application(s)
microbiology
feature
closure type Yellow screw cap with 3 loci
feature
closure type screw cap with septum, ready-to-use
feature
-
feature
-
bottle filling volume
500 mL
bottle filling volume
-
bottle filling volume
-
bottle filling volume
-
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c