Kluczowe dokumenty
30-4200
Triethylamine
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
51.75 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
593 °F
granice wybuchowości
8 %
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
gęstość
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?