30-1850
Thionyl chloride
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
97 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥90.0%
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
tw
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
gęstość
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Klucz InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1